四甲基溴化铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T0135-25G T0135-500G
TCIAT0135-25GEA 0 CNY
TCIAT0135-25G TCIAT0135-500G
四甲基溴化铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
四甲基溴化铵
分子式: C₄H₁₂BrN
沸点: ? 360 °C (1013 hPa)
密度: 1,56 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00011626
CAS号: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&vid=60884d4403d377a303b90fe3e433e8a6565fb0bb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency