四乙基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 四乙溴铵
T0094-25G T0094-500G
TCIAT0094-25GEA 0 CNY
TCIAT0094-25G TCIAT0094-500G
四乙基溴化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四乙基溴化铵
分子式: C₈H₂₀BrN
分子量: 210.16 g/mol
溶点: 285°C
MDL编号: MFCD00011825
CAS号: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 14,09199
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&vid=13ed904e97bcdb01f1a71c12d219d6fe202c1391&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency