四丁基氯化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
T0055-100G T0055-25G T0055-5G
TCIAT0055-100GEA 0 CNY
TCIAT0055-100G TCIAT0055-25G TCIAT0055-5G
四丁基氯化铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四丁基氯化铵
分子式: C₁₆H₃₆ClN
溶点: 70°C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 110 °C
MDL编号: MFCD00011635
CAS号: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&vid=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %