Tween® 40 (Polysorbate)
供应商: TCI
T0544-25G T0544-500G
TCIAT0544-25GEA 0 CNY
TCIAT0544-25G TCIAT0544-500G
Tween® 40 (Polysorbate)
分子式: C₆₂H₁₂₂O₂₆
沸点: ? 100 °C (1013 hPa)
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165345
CAS号: 9005-66-7