Tween® 20 (Polysorbate)
供应商: TCI
T0543-25G T0543-500G
TCIAT0543-25GEA 0 CNY
TCIAT0543-25G TCIAT0543-500G
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: 297°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0