丙酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 0 CNY
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
丙酸乙酯 ≥99.0% (通过GC)
丙酸乙酯
分子式: C₅H₁₀O₂
沸点: 99°C
溶点: –74 °C
密度: 0,89 g/cm³ (20 °C)
闪点: 9°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009308
CAS号: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN号: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&vid=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %