丙酸丁酯 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
P0502-25ML P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA 0 CNY
TCIAP0502-25ML TCIAP0502-500ML
丙酸丁酯 ≥99.0% (通过GC)
丙酸丁酯
分子式: C₇H₁₄O₂
沸点: 146°C
溶点: –90 °C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
闪点: 42°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009448
CAS号: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN号: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&vid=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %