Polyethylene glycol 200
供应商: TCI
P0840-25G P0840-500G
TCIAP0840-25GEA 0 CNY
TCIAP0840-25G TCIAP0840-500G
Polyethylene glycol 200
Polyethylene glycol 200
分子式: H(OCH₂CH₂)nOH
沸点: ? 250 °C (1013 hPa)
溶点: –55…–40 °C
密度: 1,124 g/cm³ (20 °C)
闪点: 171°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD01779596
CAS号: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Average molecular weight 190 to 210