磷酸三乙酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 磷酸乙酯, TEP
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 0 CNY
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
磷酸三乙酯 ≥99.0% (by GC)
磷酸三乙酯
分子式: C₆H₁₅O₄P
沸点: 216°C
溶点: –57 °C
密度: 1,07 g/cm³ (20 °C)
闪点: 111°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009077
CAS号: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %