硼酸三丙酯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三(丙氧)硼
B0134-25ML B0134-500ML
TCIAB0134-25MLEA 0 CNY
TCIAB0134-25ML TCIAB0134-500ML
硼酸三丙酯 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
硼酸三丙酯
分子式: C₉H₂₁BO₃
分子量: 188.07 g/mol
沸点: 180°C
闪点: 32°C
MDL编号: MFCD00009366
CAS号: 688-71-1
EINECS: 211-703-9
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&vid=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %