硬脂酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
S0080-25G
S0080-500G
TCIAS0080-25GEA
0
CNY
TCIAS0080-25G
TCIAS0080-500G
硬脂酸甲酯 ≥97.0% (通过GC)
硬脂酸甲酯
分子式:
CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃ 沸点: 355 °C (1013 hPa) 溶点: 37…39 °C 密度: 1,007 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009005 CAS号: 112-61-8 EINECS: 203-990-4 Merck Index: 12,08959 |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |