硬脂酸钙 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 硬脂酸
S0236-25G S0236-500G
TCIAS0236-25GEA 0 CNY
TCIAS0236-25G TCIAS0236-500G
硬脂酸钙 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
硬脂酸钙
分子式: C₃₆H₇₀CaO₄
分子量: 607.03 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036390
CAS号: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 14,01703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&vid=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %