N,N-二甲基甲酰胺 99,5 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: DMF
D0722-25ML D0722-500ML
TCIAD0722-25MLEA 0 CNY
TCIAD0722-25ML TCIAD0722-500ML
N,N-二甲基甲酰胺 99,5 GC_ASSAY_METHOD
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 153°C
溶点: –61°C
闪点: 60°C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&vid=de9eebe8744933790015429a33188a2f4d7881fa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %