甲醇钠 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 甲氧基钠
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 0 CNY
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
甲醇钠 ≥96.0% (by titrimetric analysis)
甲醇钠
分子式: CH₃NaO
溶点: 127 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00012179
CAS号: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN号: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %