氯化锰(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 0 CNY
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
氯化锰(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
氯化锰(II)
分子式: MnCl₂·4H₂O
沸点: 1190 °C (1013 hPa)
溶点: 58…59 °C
密度: 2,01 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149792
CAS号: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %