甲基乙基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 0 CNY
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
甲基乙基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
甲基乙基硫醚
分子式: C₃H₈S
沸点: 66°C
密度: 0,837 g/cm³ (20 °C)
闪点: –15°C
MDL编号: MFCD00009268
CAS号: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %