Octadecyl acetate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
A0675-25G A0675-250G
TCIAA0675-25GEA 0 CNY
TCIAA0675-25G TCIAA0675-250G
Octadecyl acetate ≥97.0% (通过GC)
分子式: C₂₀H₄₀O₂
沸点: 344 °C (1013 hPa)
密度: 0,862 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00043649
CAS号: 822-23-1
EINECS: 212-493-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&vid=c65a9e906b574f7fa883455f7192533bade34586&prid=web&clid=SAPDAM