草酸二丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
Oxalic acid dibutyl ester
O0077-25ML
O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA
0
CNY
TCIAO0077-25ML
TCIAO0077-500ML
草酸二丁酯 ≥99.0% (by GC)
草酸二丁酯
分子式:
C₁₀H₁₈O₄ 分子量: 202.25 g/mol 沸点: 246°C 溶点: –29°C 闪点: 122°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009442 CAS号: 2050-60-4 EINECS: 218-092-8 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |