二丙基二硫 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
二丙基二硫醚
D0932-25ML
D0932-500ML
TCIAD0932-25MLEA
0
CNY
TCIAD0932-25ML
TCIAD0932-500ML
二丙基二硫 ≥98.0% (by GC)
二丙基二硫
分子式:
C₆H₁₄S₂ 分子量: 150.31 g/mol 沸点: 193°C 溶点: -85.6 闪点: 82°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009378 CAS号: 629-19-6 EINECS: 211-079-8 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |