二苯乙酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,2-Diphenylacetic acid
D0869-25G
D0869-500G
TCIAD0869-25GEA
0
CNY
TCIAD0869-25G
TCIAD0869-500G
二苯乙酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
二苯乙酸
分子式:
C₁₄H₁₂O₂ 沸点: 285 °C (1013 hPa) 溶点: 142…143 °C 密度: 1,258 g/cm³ (15 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004251 CAS号: 117-34-0 EINECS: 204-185-0 Merck Index: 14,03316 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 149.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |