一硫化四甲基秋兰姆 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: UNADS
T0157-25G T0157-500G
TCIAT0157-25GEA 0 CNY
TCIAT0157-25G TCIAT0157-500G
一硫化四甲基秋兰姆 ≥98.0% (by GC)
一硫化四甲基秋兰姆
分子式: C₆H₁₂N₂S₃
分子量: 208.37 g/mol
溶点: 110
MDL编号: MFCD00014870
CAS号: 97-74-5
EINECS: 202-605-7
UN号: 3077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed63a98b8d44c380a166c098b952d4180896a1df&vid=ed63a98b8d44c380a166c098b952d4180896a1df&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C