马来酸二甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 0 CNY
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
马来酸二甲酯 ≥97.0% (by GC)
马来酸二甲酯
分子式: C₆H₈O₄
分子量: 144.13 g/mol
沸点: 205°C
溶点: –19°C
闪点: 103°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008459
CAS号: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %