亚油酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 顺-9,顺-12-十八碳二烯酸
L0124-25G L0124-5G
TCIAL0124-25GEA 0 CNY
TCIAL0124-25G TCIAL0124-5G
亚油酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
亚油酸
分子式: C₁₈H₃₂O₂
分子量: 280.45 g/mol
沸点: 177°C
溶点: –5°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00064241
CAS号: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&vid=bf291b412effb9342c01769ad8e0b142940020f8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %