三甲基氯化锡 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Chlorotrimethylstannane
T0958-25G T0958-5G
TCIAT0958-25GEA 0 CNY
TCIAT0958-25G TCIAT0958-5G
三甲基氯化锡 ≥98.0% (by GC)
三甲基氯化锡
分子式: C₃H₉ClSn
分子量: 199.27 g/mol
沸点: 156°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000520
CAS号: 1066-45-1
EINECS: 213-917-8
UN号: 3146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab75f552a4ba450b662c1652bf3d6d210b5cd50e&vid=ab75f552a4ba450b662c1652bf3d6d210b5cd50e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency