溴三甲基硅烷 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甲基溴化硅, 三甲基溴硅烷, TMBS
B1087-25ML B1087-250ML B1087-5ML
TCIAB1087-25MLEA 0 CNY
TCIAB1087-25ML TCIAB1087-250ML TCIAB1087-5ML
溴三甲基硅烷 ≥95.0% (by GC)
溴三甲基硅烷
分子式: C₃H₉BrSi
分子量: 153.09 g/mol
沸点: 79°C
溶点: -43
闪点: 32°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000048
CAS号: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&vid=c6c574185fa8624d047a993a161724027e4da8c6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %