7-甲氧基吲哚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1751-1G
M1751-5G
TCIAM1751-1GEA
0
CNY
TCIAM1751-1G
TCIAM1751-5G
7-甲氧基吲哚 ≥98.0% (通过GC)
7-甲氧基吲哚
分子式:
C₉H₉NO 沸点: 166°C 密度: 1,126 g/cm³ (25 °C) 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00047203 CAS号: 3189-22-8 EINECS: 221-690-1 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |