吲哚-6-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0663-1G I0663-5G
TCIAI0663-1GEA 0 CNY
TCIAI0663-1G TCIAI0663-5G
吲哚-6-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
吲哚-6-羧酸
分子式: C₉H₇NO₂
溶点: 257°C
MDL编号: MFCD00210441
CAS号: 1670-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&vid=76a69f9505b7b1a4da88f64de9bddea0c65a913f&prid=web&clid=SAPDAM