5-甲基-2-己醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1666-25G
M1666-5G
TCIAM1666-25GEA
0
CNY
TCIAM1666-25G
TCIAM1666-5G
5-甲基-2-己醇 ≥98.0% (by GC)
5-甲基-2-己醇
分子式:
C₇H₁₆O 沸点: 151 °C (1013 hPa) 密度: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C) 闪点: 46°C |
MDL编号:
MFCD00004558 CAS号: 627-59-8 EINECS: 211-004-9 UN号: 1987 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |