5-甲基-2-己醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
M1666-25G M1666-5G
TCIAM1666-25GEA 0 CNY
TCIAM1666-25G TCIAM1666-5G
5-甲基-2-己醇 ≥98.0% (by GC)
5-甲基-2-己醇
分子式: C₇H₁₆O
沸点: 151 °C (1013 hPa)
密度: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C)
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00004558
CAS号: 627-59-8
EINECS: 211-004-9
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&vid=3901bbc5a59f41afe1fc1a00a0b35fd2ac4d6585&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %