异烟酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
吡啶-4-羧酸, 4-吡啶甲酸
I0207-25G
I0207-500G
TCIAI0207-25GEA
0
CNY
TCIAI0207-25G
TCIAI0207-500G
异烟酸 ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
异烟酸
分子式:
C₆H₅NO₂ 分子量: 123.11 g/mol 沸点: 396 溶点: 315°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006429 CAS号: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 Merck Index: 14,05187 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |