4-甲基-2-戊醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基异丁基甲醇
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 0 CNY
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
4-甲基-2-戊醇 ≥98.0% (by GC)
4-甲基-2-戊醇
分子式: C₆H₁₄O
分子量: 102.18 g/mol
沸点: 132°C
溶点: –90°C
闪点: 43°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004550
CAS号: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN号: 2053
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid