对羟基苯甲酸丙酯 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0219-25G H0219-500G
TCIAH0219-25GEA 0 CNY
TCIAH0219-25G TCIAH0219-500G
对羟基苯甲酸丙酯 ≥99.0% (通过滴定分析)
对羟基苯甲酸丙酯
分子式: C₁₀H₁₂O₃
沸点: 292 °C (1013 hPa)
溶点: 95 °C
密度: 1,28 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002354
CAS号: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&vid=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency