4-羟基香豆素 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0235-25G H0235-250G
TCIAH0235-25GEA 0 CNY
TCIAH0235-25G TCIAH0235-250G
4-羟基香豆素 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-羟基香豆素
分子式: C₉H₆O₃
沸点: 349 °C (1013 hPa)
溶点: 211…214 °C
MDL编号: MFCD00006856
CAS号: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&vid=5490e98159eff61d23de7b3934a8165cef299d34&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity