4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
V0055-25ML
V0055-5ML
TCIAV0055-25MLEA
0
CNY
TCIAV0055-25ML
TCIAV0055-5ML
4-Hydroxy-5-decanone ≥97.0% (通过GC)
4-Hydroxy-5-decanone
分子式:
C₁₀H₂₀O₂ 沸点: 92°C |
MDL编号:
MFCD00059663 CAS号: 6540-98-3 EINECS: 229-455-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |