4-乙酰基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基-4-吡啶基酮
A0113-25G A0113-250G
TCIAA0113-25GEA 0 CNY
TCIAA0113-25G TCIAA0113-250G
4-乙酰基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-乙酰基吡啶
分子式: C₇H₇NO
沸点: 214°C
溶点: 14…16 °C
密度: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
闪点: 104°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006433
CAS号: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&vid=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %