4-溴苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B0558-25G B0558-250G
TCIAB0558-25GEA 0 CNY
TCIAB0558-25G TCIAB0558-250G
4-溴苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-溴苯甲酰氯
分子式: C₇H₄BrClO
沸点: 247°C
溶点: 36 °C
闪点: ≥ 110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000683
CAS号: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&vid=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency