4-溴-2-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
B3279-1G B3279-5G
TCIAB3279-1GEA 0 CNY
TCIAB3279-1G TCIAB3279-5G
4-溴-2-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-溴-2-甲基吡啶
分子式: C₆H₆BrN
分子量: 172.02 g/mol
沸点: 76°C
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD03788196
CAS号: 22282-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&vid=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %