4-氨基-2,6-二氯吡啶 ≥97.0% (通过GC,总氮)
供应商: TCI
Warning
A2369-1G A2369-5G
TCIAA2369-1GEA 0 CNY
TCIAA2369-1G TCIAA2369-5G
4-氨基-2,6-二氯吡啶 ≥97.0% (通过GC,总氮)
4-氨基-2,6-二氯吡啶
分子式: C₅H₄Cl₂N₂
MDL编号: MFCD00052832
CAS号: 2587-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69577c0ca1f737cef9011840855b4cef70441e71&vid=69577c0ca1f737cef9011840855b4cef70441e71&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C