蒽黄酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 蒽黄素, 2,6-二羟基蒽醌
A1894-1G A1894-5G
TCIAA1894-1GEA 0 CNY
TCIAA1894-1G TCIAA1894-5G
蒽黄酸 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
蒽黄酸
分子式: C₁₄H₈O₄
分子量: 240.22 g/mol
溶点: 330°C
MDL编号: MFCD00001228
CAS号: 84-60-6
EINECS: 201-544-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&vid=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %