溴百里酚蓝磺酸内酯
供应商: TCI
Synonyms: 3′,3″-二溴百里酚磺酞
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 0 CNY
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
溴百里酚蓝磺酸内酯
溴百里酚蓝磺酸内酯
分子式: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
分子量: 624.39 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005872
CAS号: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)