异戊酸 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
异丙基乙酸, 3-甲基丁酸
M0182-25ML
M0182-500ML
TCIAM0182-25MLEA
0
CNY
TCIAM0182-25ML
TCIAM0182-500ML
异戊酸 ≥99.0% (by GC)
异戊酸
分子式:
C₅H₁₀O₂ 分子量: 102.13 g/mol 沸点: 175°C 溶点: -33 闪点: 79°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002726 CAS号: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 UN号: 2922 ADR: 8 II Merck Index: 14,05231 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |