3-甲基-1-戊醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 0 CNY
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
3-甲基-1-戊醇 ≥99.0% (by GC)
3-甲基-1-戊醇
分子式: C₆H₁₄O
沸点: 152°C
溶点: –70 °C
密度: 0,823 g/cm³ (20 °C)
闪点: 58°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002937
CAS号: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %