异戊醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-甲基丁醇, 异戊基醇, 3-甲基-1-丁醇
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 0 CNY
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
异戊醇 ≥99.0% (by GC)
异戊醇
分子式: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
沸点: 132°C
溶点: –117 °C
密度: 0,812 g/cm³ (20 °C)
闪点: 46°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002934
CAS号: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN号: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %