3-Chloro-p-toluic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
C2462-25G C2462-5G
TCIAC2462-25GEA 0 CNY
TCIAC2462-25G TCIAC2462-5G
3-Chloro-p-toluic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Chloro-p-toluic acid
分子式: C₈H₇ClO₂
MDL编号: MFCD00045841
CAS号: 5162-82-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&vid=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C