5-溴-2(1H)-吡啶酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B2207-25G B2207-5G
TCIAB2207-25GEA 0 CNY
TCIAB2207-25G TCIAB2207-5G
5-溴-2(1H)-吡啶酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-溴-2(1H)-吡啶酮
分子式: C₅H₄BrNO
MDL编号: MFCD00234042
CAS号: 13466-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&vid=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C