Methyl-3-aminobenzoate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A1499-25G A1499-5G
TCIAA1499-25GEA 0 CNY
TCIAA1499-25G TCIAA1499-5G
Methyl-3-aminobenzoate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Methyl-3-aminobenzoate
分子式: C₈H₉NO₂
沸点: 170°C
溶点: 148…152 °C
密度: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00017102
CAS号: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&vid=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity