3-氨基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
A1957-25G A1957-5G
TCIAA1957-25GEA 0 CNY
TCIAA1957-25G TCIAA1957-5G
3-氨基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氨基-4-甲基吡啶
分子式: C₆H₈N₂
分子量: 108.14 g/mol
沸点: 254°C
MDL编号: MFCD00128871
CAS号: 3430-27-1
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&vid=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C