3-Amino-4-chloropyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
A2395-1G A2395-5G
TCIAA2395-1GEA 0 CNY
TCIAA2395-1G TCIAA2395-5G
3-Amino-4-chloropyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Amino-4-chloropyridine
分子式: C₅H₅ClN₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00235124
CAS号: 20511-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&vid=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&prid=web&clid=SAPDAM