3-(三氟甲基)苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟间甲苯酸, 间三氟甲基苯甲酸
T1034-25G T1034-5G
TCIAT1034-25GEA 0 CNY
TCIAT1034-25G TCIAT1034-5G
3-(三氟甲基)苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(三氟甲基)苯甲酸
分子式: C₈H₅F₃O₂
分子量: 190.12 g/mol
沸点: 126°C
溶点: 106
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002519
CAS号: 454-92-2
EINECS: 207-230-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&vid=390fb9714e66580b4c059cf750da4ce2cece8edf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C