溴化乙啶 ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: EtBr, 胡米溴铵, 3,8-二氨基-5-乙基-6-苯基菲啶溴化物
E0370-1G E0370-5G
TCIAE0370-1GEA 0 CNY
TCIAE0370-1G TCIAE0370-5G
溴化乙啶 ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
溴化乙啶
分子式: C₂₁H₂₀BrN₃
沸点: 72 °C (0,1 -rr)
溶点: 261…264 °C
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≤ 100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011724
CAS号: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN号: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,04731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&vid=aa3cf262245a7953f213dbc9b7880622290f1226&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %