3,5-二甲氧基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
D2609-25G
D2609-5G
TCIAD2609-25GEA
0
CNY
TCIAD2609-25G
TCIAD2609-5G
3,5-二甲氧基苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,5-二甲氧基苯甲酰氯
分子式:
C₉H₉ClO₃ 沸点: 284 °C (1013 hPa) 溶点: 35…36 °C |
MDL编号:
MFCD00000676 CAS号: 17213-57-9 EINECS: 241-256-5 UN号: 3261 ADR: 8,II |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |